2,5-Difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,5-Difluorbenzoesäurechlorid
001937-5G 001937-25G
FLUO001937-5GEA 0 EUR
FLUO001937-5G FLUO001937-25G
2,5-Difluorbenzoylchlorid
2,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 92…93 °C (34 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009929
CAS-Nummer: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 3265
ADR: 8,II