2,6-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

249408-100G 249408-25G
SIAL249408-100GEA 198 EUR
SIAL249408-100G SIAL249408-25G
2,6-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000659
CAS-Nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR