2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Fluorbenzoylchlorid, o-Fluorbenzoesäurechlorid
A16096.14
A16096.22
A16096.36
A16096.14EA
35.1
EUR
A16096.14
A16096.22
A16096.36
2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%
2-Fluorbenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 393-52-2
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5365
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 636864
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000656
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158,56 g/mol Siedepunkt: 207 °C Schmelzpunkt: 4…6 °C Dichte: 1,331 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000656 CAS-Nummer: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN: 3265 ADR: 8,II |