2-Fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: o-Fluorbenzoylchlorid, o-Fluorbenzoesäurechlorid
001420-100G 001420-500G
FLUO001420-100GEA 104 EUR
FLUO001420-100G FLUO001420-500G
2-Fluorbenzoylchlorid
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 206
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000656
CAS-Nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II