2-Fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: o-Fluorbenzoylchlorid, o-Fluorbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
120847-100G 120847-25G
SIAL120847-100GEA 49 EUR
SIAL120847-100G SIAL120847-25G
2-Fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000656
CAS-Nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8,II