3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid
007497-1G 007497-5G
FLUO007497-1GEA 76.2 EUR
FLUO007497-1G FLUO007497-5G
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: 41
MDL: MFCD00083526
CAS-Nummer: 177787-26-7
UN: 3265
ADR: 8 II