3,4-Difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluorbenzoesäurechlorid
002083-25G 002083-100G
FLUO002083-25GEA 45.8 EUR
FLUO002083-25G FLUO002083-100G
3,4-Difluorbenzoylchlorid
3,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009930
CAS-Nummer: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II