3,5-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3,5-Difluorbenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290254-25G 290254-5G
SIAL290254-25GEA 149 EUR
SIAL290254-25G SIAL290254-5G
3,5-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176.55 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR