3-Fluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoylchlorid
L09152.06 L09152.14
L09152.06EA 23.5 EUR
L09152.06 L09152.14
3-Fluorbenzoylchlorid ≥98%
3-Fluorbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1711-07-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5285 Odour: Pungent Melting Point: -30° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 636610 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000670
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.320
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000670
CAS-Nummer: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265