4-Fluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid
152950250 152951000
ACRO152950250EA 36.3 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorbenzoylchlorid 98%
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.34 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000684
CAS-Nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %