4-Fluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid
A12946.14
A12946.22
A12946.36
A12946.14EA
32.7
EUR
A12946.14
A12946.22
A12946.36
4-Fluorbenzoylchlorid ≥98%
4-Fluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 403-43-0
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Acidic
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000684
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158.56 g/mol Siedepunkt: 193 °C Schmelzpunkt: 10…12 °C Dichte: 1.326 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000684 CAS-Nummer: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 |