4-Fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid
001636-100G 001636-500G 001636-25G
FLUO001636-100GEA 45.9 EUR
FLUO001636-100G FLUO001636-500G FLUO001636-25G
4-Fluorbenzoylchlorid
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000684
CAS-Nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II