4-Fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
119946-100G 119946-25G 119946-5G
SIAL119946-100GEA 127 EUR
SIAL119946-100G SIAL119946-25G SIAL119946-5G
4-Fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 180
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000684
CAS-Nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II