Pentafluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Pentafluorbenzoesäurechlorid, Perfluorbenzoylchlorid
001351-25G 001351-100G
FLUO001351-25GEA 90.9 EUR
FLUO001351-25G FLUO001351-100G
Pentafluorbenzoylchlorid
Pentafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇ClF₅O
Molecular Weight: 230,52 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000657
CAS-Nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II