Pentafluorbenzoylchlorid ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentafluorbenzoesäurechlorid, Perfluorbenzoylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41331.0005
8.41331.0025
8.41331.0005EA
79.8
EUR
8.41331.0005
8.41331.0025
Pentafluorbenzoylchlorid ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇ClF₅O Molecular Weight: 230,52 g/mol Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa) Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000657 CAS-Nummer: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥98.0% |
Identity (IR) | Passes test |
Boiling Point | 158 - 159 °C (1013 hPa) |
Density | 1.664 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) acidic |