Pentafluorbenzoylchlorid 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentafluorbenzoesäurechlorid, Perfluorbenzoylchlorid
103772-1G
103772-25G
103772-5G
SIAL103772-1GEA
30.1
EUR
SIAL103772-1G
SIAL103772-25G
SIAL103772-5G
Pentafluorbenzoylchlorid 99%, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇ClF₅O Molecular Weight: 230,52 g/mol Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa) Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000657 CAS-Nummer: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Colorless to Light Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
GC (area %) | ≥98.5% |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...