3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-4-methoxybenzoesäurechlorid
013057-5G
013057-25G
FLUO013057-5GEA
42.9
EUR
FLUO013057-5G
FLUO013057-25G
3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid
3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188.59 g/mol |
MDL:
MFCD03428589 CAS-Nummer: 3907-15-1 UN: 3261 ADR: 8 II |