4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
306350010 306350050
ACRO306350010EA 34.1 EUR
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224,57 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052329
CAS-Nummer: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %