2-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
FL5770.5
FL5770.10
CHMPFL5770.5EA
0
EUR
CHMPFL5770.5
CHMPFL5770.10
2-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
2-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₅ClF₂OS Molecular Weight: 222,64 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C (1 mmHg) |
MDL:
MFCD01631519 CAS-Nummer: 79676-60-1 UN: 3265 ADR: 8,I |