4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555479-1G 555479-5G
SIAL555479-1GEA 26 EUR
SIAL555479-1G SIAL555479-5G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃OS
Molecular Weight: 240,63 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631632
CAS-Nummer: 330-14-3
UN: 3265
ADR: 8,II