2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäureamid
005842-5G
005842-10G
FLUO005842-5GEA
0
EUR
FLUO005842-5G
FLUO005842-10G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid
2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid
Formel:
C₇H₃F₄NO |
MDL:
MFCD01631457 CAS-Nummer: 16582-94-8 |