2,3,4-Trifluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,4-Trifluorbenzoesäureamid
007479-1G
007479-5G
007479-10G
FLUO007479-1GEA
45.9
EUR
FLUO007479-1G
FLUO007479-5G
FLUO007479-10G
2,3,4-Trifluorbenzamid
2,3,4-Trifluorbenzamid
Formel:
C₇H₄F₃NO Molecular Weight: 175.11 g/mol |
MDL:
MFCD00061265 CAS-Nummer: 207919-09-3 |