2,3,6-Trifluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,6-Trifluorbenzoesäureamid
008711-5G
008711-10G
FLUO008711-5GEA
82.1
EUR
FLUO008711-5G
FLUO008711-10G
2,3,6-Trifluorbenzamid
2,3,6-Trifluorbenzamid
Formel:
C₇H₄F₃NO |
MDL:
MFCD00061266 CAS-Nummer: 207986-22-9 |