2,4,6-Trifluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
007481-1G 007481-5G
FLUO007481-1GEA 36.9 EUR
FLUO007481-1G FLUO007481-5G
2,4,6-Trifluorbenzamid
2,4,6-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
MDL: MFCD00061199
CAS-Nummer: 82019-50-9