2,4-Difluorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluorbenzoesäureamid
TL00450.1 TL00450.10 TL00450.50
MAYBTL00450.1EA 0 EUR
MAYBTL00450.1 MAYBTL00450.10 MAYBTL00450.50
2,4-Difluorbenzamid
2,4-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157,12 g/mol
MDL: MFCD00015547
CAS-Nummer: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7