2,6-Difluorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäureamid
BTB06491.1 BTB06491.10 BTB06491.50
MAYBBTB06491.1EA 0 EUR
MAYBBTB06491.1 MAYBBTB06491.10 MAYBBTB06491.50
2,6-Difluorbenzamid
2,6-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157,12 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…145,5 °C
MDL: MFCD00007972
CAS-Nummer: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8