2,6-Difluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäureamid
001956-250G 001956-2.5KG 001956-100G
FLUO001956-250GEA 0 EUR
FLUO001956-250G FLUO001956-2.5KG FLUO001956-100G
2,6-Difluorbenzamid
2,6-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157.12 g/mol
Siedepunkt: 284
Schmelzpunkt: 144…145.5 °C
MDL: MFCD00007972
CAS-Nummer: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable