2,6-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282278-10G 282278-50G
SIAL282278-10GEA 35.6 EUR
SIAL282278-10G SIAL282278-50G
2,6-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157,12 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…145,5 °C
MDL: MFCD00007972
CAS-Nummer: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8