2-Fluorbenzamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Fluorbenzoesäureamid
BTB03841.250 BTB03841.1
CHMPBTB03841.250EA 0 EUR
CHMPBTB03841.250 MAYBBTB03841.1
2-Fluorbenzamid
2-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139.13 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 115…119 °C
MDL: MFCD00007970
CAS-Nummer: 445-28-3
EINECS: 207-157-6