2-Fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorbenzoesäureamid
002696-25G 002696-10G
FLUO002696-25GEA 48.6 EUR
FLUO002696-25G FLUO002696-10G
2-Fluorbenzamid
2-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139.13 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 115…119 °C
MDL: MFCD00007970
CAS-Nummer: 445-28-3
EINECS: 207-157-6