3,4-Difluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Difluorbenzoesäureamid
004778-10G
004778-25G
004778-100G
FLUO004778-10GEA
0
EUR
FLUO004778-10G
FLUO004778-25G
FLUO004778-100G
3,4-Difluorbenzamid
3,4-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,12 g/mol |
MDL:
MFCD00015549 CAS-Nummer: 85118-04-3 EINECS: 285-656-8 |