3-Fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluorbenzoesäureamid
006180-10G
006180-50G
FLUO006180-10GEA
49.2
EUR
FLUO006180-10G
FLUO006180-50G
3-Fluorbenzamid
3-Fluorbenzamid
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139.13 g/mol Siedepunkt: 287 Schmelzpunkt: 133 |
MDL:
MFCD00007983 CAS-Nummer: 455-37-8 EINECS: 207-247-5 |