4-Fluorbenzamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäureamid
197900050 197900250
ACRO197900050EA 32.8 EUR
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorbenzamid 98%
4-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139.13 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 154…158 °C
MDL: MFCD00007992
CAS-Nummer: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %