Pentafluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
006947-10G 006947-25G
FLUO006947-10GEA 0 EUR
FLUO006947-10G FLUO006947-25G
Pentafluorbenzamid
Pentafluorbenzamid
Formel: C₇H₂F₅NO
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
MDL: MFCD00007971
CAS-Nummer: 652-31-3
EINECS: 211-488-1