4-(Trifluormethoxy)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzoesäureamid
TL00456.1 TL00456.10 TL00456.50
MAYBTL00456.1EA 0 EUR
MAYBTL00456.1 MAYBTL00456.10 MAYBTL00456.50
4-(Trifluormethoxy)benzamid
4-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205,14 g/mol
MDL: MFCD00041384
CAS-Nummer: 456-71-3