2-Fluorbenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24921.09 B24921.18 B24921.30
B24921.09EA 36.8 EUR
B24921.09 B24921.18 B24921.30
2-Fluorbenzhydrazid ≥98%
2-Fluorbenzhydrazid
Purity: 98% CAS No.: 446-24-2 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00025112
Formel: C₇H₇FN₂O
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025112
CAS-Nummer: 446-24-2