2-Fluorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorbenzohydrazid, 2-Fluorbenzol-1-carbohydrazid, 2-Fluorbenzoesäurehydrazid
006188.10G 006188-25G 006188-5G
FLUO006188.10GEA 57.2 EUR
FLUO006188.10G FLUO006188-25G FLUO006188-5G
2-Fluorbenzhydrazid
2-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
Molecular Weight: 154,14 g/mol
MDL: MFCD00025112
CAS-Nummer: 446-24-2