3-Fluorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluorbenzoesäurehydrazid, 3-Fluorbenzol-1-carbohydrazid, 3-Fluorbenzohydrazid
006189-5G 006189-1G 006189-25G
FLUO006189-5GEA 55.4 EUR
FLUO006189-5G FLUO006189-1G FLUO006189-25G
3-Fluorbenzhydrazid
3-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
Molecular Weight: 154,14 g/mol
MDL: MFCD00060561
CAS-Nummer: 499-55-8