Ethyl-2-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorbenzoesäureethylester
006106-25G 006106-100G 006106-250G
FLUO006106-25GEA 54.8 EUR
FLUO006106-25G FLUO006106-100G FLUO006106-250G
Ethyl-2-fluorbenzoat
Ethyl-2-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
MDL: MFCD00039214
CAS-Nummer: 443-26-5
EINECS: 207-134-0