Methyl-2-fluorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorbenzoesäuremethylester
A16133.06 A16133.14
A16133.06EA 13.2 EUR
A16133.06 A16133.14
Methyl-2-fluorbenzoat ≥98%
Methyl-2-fluorbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 394-35-4 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5030 Odour: Aromatic Boiling Point: 109-110°/35mm Beilstein Reference: 1862493 MDL No.: MFCD00017913
Formel: C₈H₇FO₂
Siedepunkt: 109…110 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,210
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017913
CAS-Nummer: 394-35-4
EINECS: 206-894-0