Methyl-3-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
009502-25G 009502-100G
FLUO009502-25GEA 36.9 EUR
FLUO009502-25G FLUO009502-100G
Methyl-3-fluorbenzoat
Methyl-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
MDL: MFCD03094302
CAS-Nummer: 455-68-5