Methyl-3-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Nitrobenzoesäuremethylester
A15155.18 A15155.30
A15155.18EA 38.2 EUR
A15155.18 A15155.30
Methyl-3-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-3-nitrobenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 618-95-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 279° MDL No.: MFCD00007250
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Siedepunkt: 279 °C
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007250
CAS-Nummer: 618-95-1
EINECS: 210-573-0