Ethyl-4-fluorbenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 14.9 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Ethyl-4-fluorbenzoat 99%
Ethyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000351
CAS-Nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %