Ethyl-4-fluorbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäureethylester
B21484.06 B21484.14 B21484.22
B21484.06EA 27.4 EUR
B21484.06 B21484.14 B21484.22
Ethyl-4-fluorbenzoat ≥99%
Ethyl-4-fluorbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 451-46-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Recognizable Melting Point: 25-27° Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 1866794 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00000351
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Siedepunkt: 209…210 °C
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 1,146
Flammpunkt: 81 °C (177 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000351
CAS-Nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 14,4171