Ethyl-4-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
102644-100G 102644-25G
SIAL102644-100GEA 80.6 EUR
SIAL102644-100G SIAL102644-25G
Ethyl-4-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000351
CAS-Nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198