Methyl-4-fluorbenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorbenzoesäuremethylester
B21504.06
B21504.14
B21504.22
B21504.06EA
37.3
EUR
B21504.06
B21504.14
B21504.22
Methyl-4-fluorbenzoat ≥97%
Methyl-4-fluorbenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 403-33-8
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2085925
MDL No.: MFCD00017959
Formel:
C₈H₇FO₂ Siedepunkt: 195…197 °C Dichte: 1,192 Flammpunkt: 77 °C (170 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017959 CAS-Nummer: 403-33-8 EINECS: 206-956-7 |