Methyl-4-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäuremethylester
006802-25G 006802-100G
FLUO006802-25GEA 34.1 EUR
FLUO006802-25G FLUO006802-100G
Methyl-4-fluorbenzoat
Methyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
MDL: MFCD00017959
CAS-Nummer: 403-33-8
EINECS: 206-956-7