2,3,4-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333824-25G 333824-5G
SIAL333824-25GEA 58.6 EUR
SIAL333824-25G SIAL333824-5G
2,3,4-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…142 °C
MDL: MFCD00061232
CAS-Nummer: 61079-72-9