2,3,5-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001826-1G 001826-5G 001826-10G
FLUO001826-1GEA 51.8 EUR
FLUO001826-1G FLUO001826-5G FLUO001826-10G
2,3,5-Trifluorbenzoesäure
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
MDL: MFCD00061200
CAS-Nummer: 654-87-5