2,3,6-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
007484-5G
007484-25G
FLUO007484-5GEA
57.9
EUR
FLUO007484-5G
FLUO007484-25G
2,3,6-Trifluorbenzoesäure
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Molecular Weight: 176,09 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 125…126 °C |
MDL:
MFCD00002409 CAS-Nummer: 2358-29-4 |